Documenti fondamentali
25035
Sigma-Aldrich
Chloromethylphosphonic dichloride
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
ClCH2P(O)Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.36
Beilstein:
969707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497
P. eboll.
78-82 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.638 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl3OP/c2-1-6(3,4)5/h1H2
FZXSSJIKXCFPDP-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)