24320
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
purum, ≥98.0% (AT)
About This Item
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (AT)
Punto di fusione
71-74 °C (lit.)
75-79 °C
Stringa SMILE
COc1nc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)