Documenti
23491
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.57
Beilstein:
385858
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
45-50 °C (lit.)
45-50 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
oxidizes easily
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)