Key Documents
21886
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H17Cl2NO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
626.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
for fluorescence
Saggio
≥85% (HPLC)
Punto di fusione
≥220 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc7cc8Oc9cc(OC(C)=O)c(Cl)cc9C%10(OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c8cc7Cl
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Amine reactive label for long term tracing of cells. Forms green fluorescent conjugates upon deacetylation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C M Griffith et al.
Development (Cambridge, England), 116(4), 1087-1099 (1992-12-01)
During the fusion of rodent embryo palatal shelves, the cells of the outer epithelial layer slough off, allowing the cells of the medial edge basal layer to form a midline seam that undergoes epithelial-mesenchymal transformation, as judged by electron microscopy