21856
Carbonate ionophore IV solution
in THF (50 mg/0.5 mL), Selectophore™
Sinonimo/i:
4-Butyl-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Selectophore™
Concentrazione
in THF (50 mg/0.5 mL)
Stringa SMILE
CCCCc1ccc(cc1)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(16)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
XIVOMWSWGCFRNB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?