21170
Calcium hydride
purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (gas-volumetric)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
816 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Cd: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.005%
Stringa SMILE
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?