Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H32N2Na2O8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
706.74
Colour Index Number:
61580
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
229-061-3
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarticomposition
Dye content, 65%
mp
258-260 °C (lit.)
λmax
605 nm, 642 nm (2nd)
SMILES string
[Na+].[Na+].CCCCc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(CCCC)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica