Documenti fondamentali
20800
Sigma-Aldrich
8-Butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
for fluorescence, ≥95.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Trisodium 8-butyryloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H13Na3O11S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
594.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥95.0% (TLC)
Punto di fusione
240-250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
Fluorescenza
λex 460 nm; λem 510 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].CCCC(=O)Oc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Altre note
Highly water soluble enzyme substrate for the fluorimetric assay of esterases at longwave excitation and emission wavelengths.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O S Wolfbeis et al.
Analytical biochemistry, 129(2), 365-370 (1983-03-01)
A direct and continuous kinetic method for the fluorimetric assay of various hydrolases by using new, highly water-soluble substrates is described. The latter consist of esters of strongly fluorescent 1-hydroxypyren-3,6,8-trisulfonic acid trisodium salt with acetic, butyric, caprylic, and oleic acid.