20249
ter-butil metil etere
puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
MTBE, Metil ter-butil etere
About This Item
Densità del vapore
3.1 (vs air)
Grado
puriss.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
705 °F
Qualità
dried over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
Limite di esplosione
15.1 %
Impurezze
≤0.01% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
P. eboll.
55-56 °C (lit.)
Densità
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?