19750
1-clorobutano
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Butil cloruro
About This Item
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
80.1 mmHg ( 78.4 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
860 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Impurezze
≤0.5% benzene (UV)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
P. eboll.
77-78 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Densità
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCCCCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?