Documenti fondamentali
195138
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-3-methyl-5-[(4-sulfophenyl)azo]benzoic acid sodium salt
Dye content 65 %
Sinonimo/i:
3-Methyl-5-(4-sulfophenylazo)salicylic acid disodium salt, Mordant Yellow 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12171500
Composizione
Dye content, 65%
λmax
364 nm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)