Documenti
19355
Supelco
10-Hydroxydecyl butyrate
Selectophore, ≥98.0%
Sinonimo/i:
ETH 264
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.37
Beilstein:
2252705
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NB.61
Nome Commerciale
Selectophore
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448
Densità
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-11-14(16)17-13-10-8-6-4-3-5-7-9-12-15/h15H,2-13H2,1H3
KKIBZIXNDVWPDF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Altre note
Plasticizer suitable for polymer membrane matrices, e.g. cadmium selective electrodes; Plasticizer in a bicarbonate-sensitive liquid membrane electrode
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
J.K. Schneider
Helvetica Chimica Acta, 63, 217-217 (1980)
R.J.J. Funck et al.
Analytical Chemistry, 54, 423-423 (1982)