Documenti fondamentali
17365
Supelco
Tetrapentylammonium tetrakis(4-fluorophenyl)borate
Selectophore
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H60BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
689.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Punto di fusione
104-106 °C
Stringa SMILE
CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC.Fc1ccc(cc1)[B-](c2ccc(F)cc2)(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)