Documenti fondamentali
15134
Sigma-Aldrich
Boc-Met-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Boc-L-methionine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H22N2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
370.42
Beilstein:
1895970
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)