Documenti fondamentali
14424
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
purum, dry, ≥98%
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Formula condensata:
ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98%
Qualità
dry
Impurezze
≤0.3% total nitrogen (N)
≤1.5% oxide chloride (as ZnO)
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)