Key Documents
14132
Supelco
Isopentylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.16
Beilstein:
1209230
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤1.0% water
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.407-1.409
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
95-97 °C (lit.)
Punto di fusione
-83 °C
Densità
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maria Notou et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 272-276 (2014-07-06)
A novel zone-fluidics/high pressure liquid chromatographic (ZF-HPLC) method is described for the simultaneous determination of six biogenic monoamines, in the presence of hexylamine as internal standard. Automated on-line derivatization of the analytes with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde/cyanide ions was performed using the ZF