Documenti fondamentali
13490
Sigma-Aldrich
N-Isopropylbenzylamine
purum, ≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
N-Benzylisopropylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Beilstein:
2638437
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.502
P. ebollizione
200 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)NCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)11-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3
LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O Brüggemann
Biomolecular engineering, 18(1), 1-7 (2001-06-29)
Molecular imprinting is a way of creating polymers bearing artificial receptors. It allows the fabrication of highly selective plastics by polymerizing monomers in the presence of a template. This technique primarily had been developed for the generation of biomimetic materials