Documenti fondamentali
12832
Sigma-Aldrich
3-(2-Benzoxazolyl)umbelliferyl acetate
for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Acetoxy-3-(2-benzoxazolyl)coumarin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.28
Beilstein:
5985817
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Grado
for fluorescence
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
dioxane: soluble
Fluorescenza
λex 410 nm; λem 468 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (esterase)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4o3
Applicazioni
The reagent has absorption maxima in the UV range but weak blue fluorescence; however, enzymatic hydrolysis converts it into highly fluorescent anionic molecule.
suitable as fluorogenic substrate for esterases
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)