Documenti
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
Sinonimo/i:
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Detection of iron in steel
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)