11686
S,S,S-Tris(2-ethylhexyl)phosphorotrithioate
Selectophore™
About This Item
Nome Commerciale
Selectophore™
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CSP(=O)(SCC(CC)CCCC)SCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51OPS3/c1-7-13-16-22(10-4)19-27-26(25,28-20-23(11-5)17-14-8-2)29-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
ZYMYBLYKQDZTEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)