Documenti fondamentali
11648
Sigma-Aldrich
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥98%, granular (dry)
Sinonimo/i:
Sodium tetraborate
About This Item
Formula condensata:
Na2B4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
granular (dry)
Impurezze
≤0.005% heavy metals (as Pb)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Fe: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)