Documenti fondamentali
09575
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-(trifluoromethyl)benzene-1,3-disulfonamide
technical, ≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Amino-α,α,α-trifluorotoluene-2,4-disulfonamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8F3N3O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.28
Beilstein:
1164542
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Residuo alla calcinazione
≤2%
Punto di fusione
241-246 °C
Stringa SMILE
Nc1cc(c(cc1S(N)(=O)=O)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8F3N3O4S2/c8-7(9,10)3-1-4(11)6(19(13,16)17)2-5(3)18(12,14)15/h1-2H,11H2,(H2,12,14,15)(H2,13,16,17)
KRVABEGPNKGLOT-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
O Brørs et al.
Acta pharmacologica et toxicologica, 51(4), 273-277 (1982-10-01)
The inhibitory effect of hydroflumethiazide (HFT) and its metabolite, 2,4-disulfamyl-5-trifluoromethylaniline (DTA) on cyclic AMP phosphodiesterase and the binding of HFT and DTA to carbonic anhydrase was studied in vitro. Significant inhibition of rat kidney low-Km cyclic AMP phosphodiesterase was observed