Vai a
08981
Solfito di sodio
analytical standard
Sinonimo/i:
E221
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.04
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
231-821-4
MDL number:
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI key
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
  • Oxygen scavenging and contaminant removal: Sodium sulfite′s efficacy in removing organic contaminants through oxygen scavenging in various chemical systems was documented, illustrating its critical role in environmental cleanup and wastewater treatment technologies (Zhou et al., 2023).
  • Disinfection by-product management: Sodium sulfite is reviewed for its impact and mechanisms as a residual chlorine quencher, highlighting its potential to reduce harmful disinfection by-products in water treatment processes, which is vital for ensuring safe pharmaceutical and biotechnical operations (Li et al., 2023).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2393211.066521.06657
Solfito di sodio analytical standard
Supelco
08981
Solfito di sodio
Solfito di sodio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, E 221
SAFC
1.06652
Solfito di sodio
Solfito di sodio anhydrous for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.06657
Solfito di sodio
grade
analytical standard
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
assay
≥98% (RT)
assay
≥98.0%
assay
-
assay
97.0-100.5% (iodometric)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solfito di sodio
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)