Merck
08910
2-Amino-4-nitrophenol
≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-5-nitroaniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H2NC6H3(NO2)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.12
EC Number:
202-767-9
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
776533
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99.0% (NT)
mp
140-143 °C (lit.), 143-145 °C
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,7H2
InChI key
VLZVIIYRNMWPSN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A N Eremin
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 36(4), 449-457 (2000-09-20)
Characteristics of polydisulfides of gallic acid (PDSG), 2-amino-4-nitrophenol (PDSANP), and biuret (PDSB) depending on the composition of the aqueous medium were studied. In contrast to PDSANP and PDSB, there was oxidation of PDSG with accumulation of products of polydisulfide transformation
2-Amino-4-nitrophenol.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 57, 167-176 (1993-01-01)
C P Witte et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 69(3), 191-200 (1998-05-16)
The phototrophic bacterium Rhodobacter capsulatus photoreduces 2,4-dinitrophenol to 2-amino-4-nitrophenol, which is further metabolized by an aerobic pathway that is also light-dependent. The catabolism of 2-amino-4-nitrophenol requires O2 and the presence of alternative carbon (C) and nitrogen (N) sources, preferably acetate
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
W354201-100G-K04061835567133
55667-250MG04061833966457
W354201-SAMPLE-K04061834406174
W354201-1KG-K04061837536724