08898
Methoxyfenozide-(methoxy-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3-Methoxy-d3-2-methylbenzoic acid 2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-tert-butylhydrazide, Methoxyfenozide-d3
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)