Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiLegal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 153613-5G | 04061838741004 |
| 153613-100G | 04061833063439 |