07750
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
for spectrophotometric det. of SO42-, S2-, ≥97.0%
Sinonimo/i:
4-(Dimethylamino)aniline, 4-Amino-N,N-dimethylaniline, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, DMPPDA
Saggio
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Qualità
for spectrophotometric det. of SO42-, S2-
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
P. eboll.
262 °C (lit.)
Punto di fusione
34-36 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It may also be used for the estimation of iron and copper based on the catalytic oxidation of DMPD with hydrogen peroxide (H2O2) and 1,3-phenylenediamine in the presence of H2O2 respectively by flow injection analysis (FIA) coupled with UV-vis spectrophotometry.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?