Documenti fondamentali
07727
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzonitrile
technical, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-Aminoveratronitrile
About This Item
Formula condensata:
H2NC6H2(OCH3)2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.19
Beilstein:
2372149
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Grado
technical
Saggio
≥95% (HPLC)
Punto di fusione
96-101 °C (lit.)
96-101 °C
Stringa SMILE
COc1cc(N)c(cc1OC)C#N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)