Documenti
06571
Supelco
Amine ionophore I
Selectophore, function tested
Sinonimo/i:
Calix[6]arene-hexaacetic acid hexaethylester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C66H72O18
Numero CAS:
Peso molecolare:
1153.27
Beilstein:
5231462
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
Nome Commerciale
Selectophore
Forma fisica
powder
Qualità
function tested
Stringa SMILE
CCOC(=O)COc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc6cccc(Cc7cccc(Cc1ccc2)c7OCC(=O)OCC)c6OCC(=O)OCC)c5OCC(=O)OCC)c4OCC(=O)OCC)c3OCC(=O)OCC
InChI
1S/C66H72O18/c1-7-73-55(67)37-79-61-43-19-13-20-44(61)32-46-22-15-24-48(63(46)81-39-57(69)75-9-3)34-50-26-17-28-52(65(50)83-41-59(71)77-11-5)36-54-30-18-29-53(66(54)84-42-60(72)78-12-6)35-51-27-16-25-49(64(51)82-40-58(70)76-10-4)33-47-23-14-21-45(31-43)62(47)80-38-56(68)74-8-2/h13-30H,7-12,31-42H2,1-6H3
LSVIETSWDFUREK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Ionophore used in polymeric membrane electrodes selective for primary amines
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
X.H. Gu et al.
Analyst, 118, 863-863 (1993)