Documenti
05024
3,6-Dimethoxy-N-(2-maleimidoethyl)phthalimide
Sinonimo/i:
2-(2-Maleimidoethyl)-4,7-dimethoxy-1,3-isoindoledione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.29
Codice UNSPSC:
41100000
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti