Documenti fondamentali
04907
Sigma-Aldrich
N,N-Bis-[(R)-1-phenylethyl]dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine
≥99.0%
Sinonimo/i:
(R,R)-N-(5,7-Diox-6-phosphadibenzo[a,c]cyclohepten-6-yl)bis(1-phenylethyl)amine, O,O′-(2,2′-Biphenyldiyl) N,N-bis[(R)-1-phenylethyl]phosphoramidite, BIPOL-A1(R)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H26NO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥97.0:3.0
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
99-102 °C
Gruppo funzionale
amine
phenyl
Stringa SMILE
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N,N-Bis-[(R)-1-phenylethyl]dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine can be used:
  • In the asymmetric hydrovinylation of 1,3-diene.
  • In the 1,4-asymmetric conjugate addition of 3-substituted cyclohexenones catalyzed by copper.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Asymmetric Sequential Cu-Catalyzed 1, 6/1, 4-Conjugate Additions of Hard Nucleophiles to Cyclic Dienones: Determination of Absolute Configurations and Origins of Enantioselectivity
Blons C, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(31), 7515-7525 (2017)
Broadly Applicable Stereoselective Syntheses of Serrulatane, Amphilectane Diterpenes, and Their Diastereoisomeric Congeners Using Asymmetric Hydrovinylation for Absolute Stereochemical Control
Tenneti S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(31), 9868-9881 (2018)