04610590
trans-Nerolidol
primary reference standard
Sinonimo/i:
(E)-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol, trans-3,7,11-Trimethyl-1,6,10-dodecatrien-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
145-146 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C15H26O/c1-6-15(5,16)12-8-11-14(4)10-7-9-13(2)3/h6,9,11,16H,1,7-8,10,12H2,2-5H3/b14-11+
FQTLCLSUCSAZDY-SDNWHVSQSA-N
Descrizione generale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)