04007
(1R)-(−)-Camphorquinone
analytical standard
Sinonimo/i:
(1R)-(−)-2,3-Bornanedione, 2,3-Bornanedione
About This Item
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (GC)
Attività ottica
[α]/D -106.0±4.0°, c = 0.2 in chloroform
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
200-203 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m1/s1
VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)