Documenti fondamentali
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
white to almost white
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)