03582
1-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-homocycloleucine
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder with small lumps
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Colore
white
Punto di fusione
176-178 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C12H21NO4/c1-11(2,3)17-10(16)13-12(9(14)15)7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
URBHKVWOYIMKNO-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)