Key Documents
02977
Sigma-Aldrich
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl tosylate
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl p-toluenesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H15NO4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Punto di fusione
108-112 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOc2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C16H15NO4S2/c1-13-2-8-16(9-3-13)23(18,19)21-11-10-20-15-6-4-14(5-7-15)17-12-22/h2-9H,10-11H2,1H3
LILJDLJORCAIDG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)