02672
Cloruro di calcio
1.00 g/L, for 1L standard solution, analytical standard
Sinonimo/i:
Calcium chloride solution
About This Item
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
ampule of
Concentrazione
1.00 g/L
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)