Documenti
00998
Supelco
Epiquinidine
analytical standard
Sinonimo/i:
(9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol, 9-epi-Quinidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19+,20+/m0/s1
LOUPRKONTZGTKE-AFHBHXEDSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)