Documenti fondamentali
40-0117
Sigma-Aldrich
pH standard solution
pH 9.18 (25 °C), JCSS
Sinonimo/i:
pH 9.18 (25 °C) standard solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12161700
agenzia
JCSS
Livello qualitativo
Disponibilità
available only in Japan
pH
9.18 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)