35-0160
m-Xylene
SAJ first grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylbenzene
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
16 mmHg
Saggio
≥98.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
982 °F
Limite di esplosione
7 %
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
138-139 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup