35-0130
o-Xylene
SAJ special grade, ≥98.5%
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
867 °F
Limite di esplosione
7 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C (lit.)
Punto di fusione
-26--23 °C (lit.)
Densità
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?