28-4220
Sodium sulfate decahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
Glauber’s salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
98.0-102.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
5.0-7.0
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1