28-3800
Fosfato di sodio monobasico
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Sodio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
O.O.[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+1;;;/p-1
VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1