28-2650
Sodium ethoxide
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinonimo/i:
Sodium ethylate
About This Item
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
1.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥95.0%
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
[Na+].CC[O-]
InChI
1S/C2H5O.Na/c1-2-3;/h2H2,1H3;/q-1;+1
QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C - closed cup