28-2510
Sodium cyanide
JIS special grade, ≥97.0%
About This Item
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
1.7 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 817 °C)
Saggio
≥97.0%
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
563.7 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3