28-2190
Carbonato di sodio
99.8-100.0%
Sinonimo/i:
Cenere di soda, Sale disodico dell’acido carbonico, Soda calcinata
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
99.8-100.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
Punto di fusione
851 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)