28-1580
Acetato di sodio
≥99.0%, suitable for amino acid analysis
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Disponibilità
available only in Japan
pH
8.5-10 (25 °C, 408 g/L)
Compatibilità
suitable for amino acid analysis
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK 1