24-3670
Poli(etilenglicole)
SAJ first grade, average Mw 2000
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Grado
SAJ first grade
PM
1800-2000
average Mw 2000
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)