Documenti fondamentali
24-3460
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloroplatinate(IV)
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dipotassium hexachloroplatinate, Dipotassium platinum hexachloride, Platinic potassium chloride, Platinum potassium chloride, Potassium chloroplatinate, Potassium platinum(IV) chloride, Potassium platinum(IV) hexachloride
About This Item
Formula condensata:
K2PtCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
485.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Disponibilità
available only in Japan
pH
3-4
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges