Nome del prodotto
Phosphomolybdic acid hydrate, SAJ special grade
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
grade
SAJ special grade
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contatta l'Assistenza Tecnica